missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3'-Sialyllactose Sodium Salt, TRC

Produktkod. 17938784
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17938784 25 mg
17958524 10 mg
17959604 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17938784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS39740025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 128596-80-5
Molekylformel C23 H38 N O19 . Na
Molekylvikt (g/mol) 655.53
Synonym 3'-Sialyllactose sodium, 3'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 3'-Sialyllactose sodium salt, 3'-silyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;(2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexan-3-yl]oxyoxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate
LEDER [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3'-Sialyllactose Sodium Salt
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
Formel vikt 655.1936
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.