Läs mer
3'-Sialyllactose Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 17959604
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
17959604 50 mg
17938784 25 mg
17958524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17959604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS39740050MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128596-80-5
Molekylformel C23 H38 N O19 . Na
Molekylvikt (g/mol) 655.53
Synonym 3'-Sialyllactose sodium, 3'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 3'-Sialyllactose sodium salt, 3'-silyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;(2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexan-3-yl]oxyoxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate
LEDER [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]
Specifica
Kemiskt namn eller material 3'-Sialyllactose Sodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
Formel vikt 655.1936
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.