Läs mer
Fisherbrand™ 3-sidiga betastrålningsskydd
Produktkod. 12367187 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (metriskt):
30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
12367187 30 cm Varje
1 options
Produktkod. 12367187
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta 3-sidigt Cleaver Scientific Strålningssköld ger skydd mot Beta-strålning.
  • Beta– 3-sidig framsida 46 x 50 cm, sidor 30 x 50 cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot betastrålning, skärm, 3-sidig, dimensioner 500h x 460w x 300d mm
Specifikationer
Djup (metriskt) 30 cm
Produkttyp Betastrålningssköld
Bredd (metrisk) 46 cm
Höjd (metrisk) 50 cm