Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT 3-stoppsslang
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2.29 mm
2,79 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
- Låg partikelstänk
- Kan autoklaveras upprepade gånger
- Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
- Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
- Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
- Tillverkning av diagnostiska testprodukter
- Cellskörd och mediaprocesssystem
- Vaccintillverkning
- Bioreactor processlinjer
- Produktionsfiltrering och jäsning
- Steril fyllning
- Skjuvkänslig vätskeöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Orange/Blue |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Total längd (metrisk) | 381 mm |
| För användning med | För ISMATEC pumpsystem |
| För användning med (applikation) | För nästan alla pumpapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 12 st |
| Färg | Genomskinlig gul |
| Maximalt tryck | 45 psi |
| Visa mer |