Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT 3-stoppsslang
Artikelnummer. 11790677
Click to view available options
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2.29 mm
2,79 mm
Packungsgröße:
Paket med 12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11790677
Marke: Masterflex™ 9571436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd denna slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer. Saint Gobain Performance Plastics™ 3-Stopp PharMed BPT Slangar är mindre genomsläppliga för gaser och ångor än silikonslangar och är idealiska för jäsning, separation, rening och processövervakning och kontrollsystem.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
Spezifikation
Färgkod Gul/Blå
Diameter (metrisk) Inre 1,52 mm
Material PharMed BPT
Total längd (metrisk) 381 mm
För användning med För ISMATEC pumpsystem
För användning med (applikation) För nästan alla pumpapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 12 st
Färg Genomskinlig gul
Maximalt tryck 22 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt