Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT 3-stoppsslang
Produktkod. p-8003370
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2,29 mm
2,79 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11735718
Brand: Masterflex™ 9571444
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer. Saint Gobain Performance Plastics™ 3-Stopp PharMed BPT Slangar är mindre genomsläppliga för gaser och ångor än silikonslangar och är idealiska för jäsning, separation, rening och processövervakning och kontrollsystem.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
Specifikationer
Färgkod Lila/svart
Diameter (metrisk) Inre 2,29 mm
Material PharMed BPT
Total längd (metrisk) 381 mm
För användning med För ISMATEC pumpsystem
För användning med (applikation) För nästan alla pumpapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 12 st
Färg Genomskinlig gul
Maximalt tryck 22 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C