Läs mer
Masterflex™ 3-stoppsslang, PharMed Ismaprene
Produktkod. p-7160832
Slangstorlek:
ID 1,42 mm
ID 2,54 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10012942
Brand: Masterflex™ 9571446
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för farmaceutiska, medicinska och livsmedelstillämpningar.
  • Rekommenderas för cellkulturer och vävnad.
  • Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
  • Mycket lång livslängd.
  • Ej giftig och icke-hemolytisk.
  • Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning.
  • Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
  • Låg partikelstänk.
  • Kan autoklaveras upprepade gånger.
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
  • Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177,2600; amerikansk farmakopé klass VI, NSF listad (Standard 51)
Färgkod Lila-orange
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2.54 mm
Material PharMed Ismaprene
Total längd (metrisk) 400 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) −60 °C
Förpackningsmängd 6/Pk
Motståndsegenskaper Syror: Bra, Alkaliska lösningar: Bra, Lösningsmedel: Ej rec., Tryck: Ej rec., Vakuum: Utmärkt, Viskösa medier: Bra, Sterila media: Utmärkt
Slangstorlek ID 2,54 mm
Steriliseringsmetod Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C (250 °F). Gassterilisering med etylenoxid. Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad. Varning: Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Färg Beige
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C