Läs mer
3-sulfamoylbensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Sulfamoylbenzeneboronic acid |
| CAS | 850568-74-0 |
| Smältpunkt | 260 °C till 266 °C |
| Molekylformel | C6H8BNO4S |
| MDL-nummer | MFCD06659840 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-boronobenzenesulfonamide, 3-aminosulphonyl benzeneboronic acid, 3-sulfamoylphenyl boronic acid, 3-boronobenzenesulphonamide, boronic acid b-3-aminosulfony pheny, boronic acid, 3-aminosulfonyl phenyl, 3-aminosulfonylphenyl boronic acid, acmc-209q2m |
| InChI-nyckel | PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (3-sulfamoylfenyl)borsyra |
| Visa mer |