Läs mer
3-Sulfanylhexyl Acetate, TRC
Produktkod. 30413679
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413679 5 g
1 options
Produktkod. 30413679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6891055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136954-20-6
Molekylformel C8H16O2S
Molekylvikt (g/mol) 176.28
Synonym 3-Mercapto-1-hexanol 1-Acetate
IUPAC-namn 3-sulfanylhexyl acetate
LEDER CCCC(S)CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Sulfanylhexyl Acetate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
Formel vikt 176.0871