missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Sulfino-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| CAS | 23315-18-6 |
| Molekylformel | C5 H11 N O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Sulfino-D-valine (ACI), Valine','3-sulfino-','D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.21 |
| Formel vikt | 181.0409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?