Läs mer
3-Sulfino-DL-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Sulfino-DL-valine |
| CAS | 98462-04-5 |
| Molekylformel | C5 H11 N O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Sulfinovaline, Sulbactam EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C(N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.21 |
| Formel vikt | 181.0409 |