Läs mer
3-Sulfo-glycodeoxycholic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Sulfo-glycodeoxycholic Acid Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-9-23(29)27-14-24(30)31)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(35-36(32,33)34)10-11-25(16,2)21(18)13-22(28)26(19,20)3;;/h15-22,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 573.2348 |
| Procent renhet | >95% |