Läs mer
3-Sulfobenzoesyra mononatriumsalt, 97 %
Produktkod. 11425577
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425577 25 g 25g
11435577 100 g 100g
11445577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23556.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224,162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17625-03-5
Molekylformel C7H5NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 224.162
MDL-nummer MFCD00066378
InChI-nyckel KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23668512
IUPAC-namn natrium;3-sulfobensoat
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Synonym sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Formel vikt 224.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.