missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Sulfoglycolithocholic Acid Disodium Salt, TRC

Produktkod. 30137205
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137205 50 mg
30005369 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68911550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64936-82-9
Molekylformel C26 H41 N O7 S . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 557.65
Synonym N-[(3α,5β)-24-Oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]glycine Disodium Salt
IUPAC-namn disodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-sulfonatooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetate
LEDER [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Sulfoglycolithocholic Acid Disodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO7S.2Na/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3;;/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
Formel vikt 557.2399
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.