Läs mer
3-sulfolen, 98 %
Produktkod. 11441588
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441588 5000 g 5000g
11309459 100 g 100g
11319459 500 g 500g
11431588 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11441588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13887.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118,15 g/mol
Det är en källa till cisoidbutadien för Diels-Alder-reaktioner. Denna kemikalie är också en bekväm källa till svaveldioxid. Det är ett lösningsmedel som används i den petrokemiska industrin för utvinning av aromater från kolväteströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en källa till cisoidbutadien för Diels-Alder-reaktioner. Denna kemikalie är också en bekväm källa till svaveldioxid. Det är ett lösningsmedel som används i den petrokemiska industrin för utvinning av aromater från kolväteströmmar.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, bensen, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-79-2
Molekylformel C4H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 118.15
MDL-nummer MFCD00005481
InChI-nyckel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-namn 2,5-dihydrotiofen 1,1-dioxid
LEDER C1C=CCS1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Sulfolene
Smältpunkt 63 °C till 67 °C
Densitet 1.314
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Kvantitet 5000 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, bensen, eter.
Formel vikt 118.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.