Läs mer
3-Sulfolene, 98%
Produktkod. p-7021524
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
5000g
500g
Produktkod. 11309459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13887.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Det är en källa till cisoidbutadien för Diels-Alder-reaktioner. Denna kemikalie är också en bekväm källa till svaveldioxid. Det är ett lösningsmedel som används i den petrokemiska industrin för utvinning av aromater från kolväteströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en källa till cisoidbutadien för Diels-Alder-reaktioner. Denna kemikalie är också en bekväm källa till svaveldioxid. Det är ett lösningsmedel som används i den petrokemiska industrin för utvinning av aromater från kolväteströmmar.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, bensen, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-79-2
Molekylformel C4H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 118.15
MDL-nummer MFCD00005481
InChI-nyckel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-namn 2,5-dihydrotiofen 1,1-dioxid
LEDER C1C=CCS1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Sulfolene
Smältpunkt 63°C to 67°C
Densitet 1.314
Flampunkt 112°C (233°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formel vikt 118.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.