Läs mer
3-Sulfolene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77-79-2 |
| Smältpunkt | 62°C to 65°C |
| Densitet | 1.31 g/cm3 at 15.6°C |
| MDL-nummer | MFCD00005481 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone, 3-Sulfolene |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.15 |
| Kvalitet | Research |