missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Sulfooxy)-Allocholic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Sulfooxy)-Allocholic Acid Disodium Salt |
| CAS | 58822-34-7 |
| Molekylformel | C24H38O8S • 2Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Cholic acid 3-sulfate (disodium salt) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O8S.2Na/c1-13(4-7-21(27)28)16-5-6-17-22-18(12-20(26)24(16,17)3)23(2)9-8-15(32-33(29,30)31)10-14(23)11-19(22)25;;/h13-20,22,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@@]2([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@@](CC3)([H])[C@H](C)CCC(O[Na])=O)([C@H](C[C@]2([H])[C@@]4([C@@](C[C@@H](CC4)OS(=O)(O[Na])=O)([H])C1)C)O)C |
| IUPAC-namn | sodium (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-(sulfonatooxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.6 |
| Formel vikt | 532.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?