Läs mer
3-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-5-hydroxibensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732774
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732774 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11396895 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732774 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08032DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 232595-59-4
Molekylformel C12H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 253.25
MDL-nummer MFCD02682202
InChI-nyckel KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 18322886
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.25
Procent renhet 95%