Läs mer
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499777
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15499777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53007.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220210-56-0
Molekylformel C11H15BO4
Molekylvikt (g/mol) 222.05
MDL-nummer MFCD01630855
InChI-nyckel HVJDVHCPCSZDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 3-boronobenzoate, 3-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773299
IUPAC-namn [3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 96°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.05
Procent renhet 98%