Läs mer
3-(tert-butyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2699253
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10468192 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10377544 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00494DA
Kemiska identifierare
CAS 118430-73-2
Molekylformel C8H15N3
Molekylvikt (g/mol) 153.23
MDL-nummer MFCD00068002
InChI-nyckel XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
LEDER CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-metylpyrazol-3-amin
Formel vikt 153.23
Procent renhet 97%