Läs mer
3-(tert-butyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10375202
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10375202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10734023 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
11386945 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10375202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03149DA
Kemiska identifierare
CAS 175277-11-9
Molekylformel C9H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.223
InChI-nyckel SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.22
Procent renhet 95%