Läs mer
(3-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O/c1-8(2,3)7-4-6(5-11)9-10-7/h4,11H,5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 154.1106 |