Läs mer
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 98%
Produktkod. 11351473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351473 100 g 100g
11984751 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439691000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 121-00-6 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-00-6
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.25
InChI-nyckel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 66.0°C
Färg White
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formel vikt 180.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Waxy Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.