Läs mer
3-tert-Butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil (6-Desmethyl-6-Hydroxymethyl Terbacil), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbacil-hydroxymethyl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13ClN2O3/c1-9(2,3)12-7(14)6(10)5(4-13)11-8(12)15/h13H,4H2,1-3H3,(H,11,15) |
| Formel vikt | 232.0615 |