Läs mer
3-[[(tert-Butyl)lsilyl]oxy]-5-hydroxy-benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((tert-Butyl)lsilyl)oxy)-5-hydroxy-benzenemethanol |
| CAS | 641571-45-1 |
| Molekylformel | C13H22O3Si |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O3Si/c1-13(2,3)17(4,5)16-12-7-10(9-14)6-11(15)8-12/h6-8,14-15H,9H2,1-5H3 |
| LEDER | OC1=CC(CO)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| IUPAC-namn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.4 |
| Formel vikt | 254.13 |