Läs mer
3-(tert-butyldimetylsiloxi)tiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354006 1 g 1g
11364006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17238.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216393-56-5
Molekylformel C12H20OSSi
Molekylvikt (g/mol) 240.44
MDL-nummer MFCD01318115
InChI-nyckel KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 3-[(tert-butyldimetylsilyl)oxi]bensen-1-tiol
Formel vikt 240.44
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.