Läs mer
3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanal |
| CAS | 89922-82-7 |
| Molekylformel | C9 H20 O2 Si |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h7H,6,8H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC=O |
| IUPAC-namn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.34 |
| Formel vikt | 188.1233 |