Läs mer
3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol |
| CAS | 73842-99-6 |
| Molekylformel | C9 H22 O2 Si |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO |
| IUPAC-namn | 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.36 |
| Formel vikt | 190.1389 |