Läs mer
3-tert-butylfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495737 100 g 100g
11475737 5 g 5g
11485737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24315.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-34-2
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00002300
InChI-nyckel CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
PubChem CID 11450
ChEBI CHEBI:34348
IUPAC-namn 3-tert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-tert-Butylphenol
Smältpunkt 44°C to 46°C
Kokpunkt 125°C to 130°C (20 mmHg)
Flampunkt 108°C (228°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2430
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.