Läs mer
3-tert-Butylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-tert.-Butylphenol |
| CAS | 585-34-2 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | m-tert-Butylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-tert-butylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |