Läs mer
3-tert-Butylthio-2-carboxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-tert-Butylthio-2-carboxypyridine |
| CAS | 178811-41-1 |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-10(2,3)14-7-5-4-6-11-8(7)9(12)13/h4-6H,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)Sc1cccnc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-tert-butylsulfanylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vikt | 211.0667 |