Läs mer
3-tert-Butylthio-2-cyanopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-tert-Butylthio-2-cyanopyridine |
| CAS | 178811-40-0 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2S/c1-10(2,3)13-9-5-4-6-12-8(9)7-11/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)Sc1cccnc1C#N |
| IUPAC-namn | 3-tert-butylsulfanylpyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.28 |
| Formel vikt | 192.0721 |