Läs mer
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmetyl)amino]propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304532
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304532 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10651103 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304532 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09269DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 90322-18-2
Molekylformel C8H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00121811
InChI-nyckel ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC-namn 3-(oxolan-2-ylmetylamino)propannitril
LEDER N#CCCNCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%