Läs mer
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmetyl)amino]propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651103
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10651103 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10304532 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10651103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09269EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 90322-18-2
Molekylformel C8H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00121811
InChI-nyckel ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC-namn 3-(oxolan-2-ylmetylamino)propannitril
LEDER N#CCCNCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS Min % 97.0
Kvantitet 10 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%