Läs mer
3-tien-2-ylbensonitril 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644405
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10644405 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10644405 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44516DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H7NS
MDL-nummer MFCD02323389
Kvantitet 1 g
Synonym 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
InChI-nyckel DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-namn 3-tiofen-2-ylbensonitril
Molekylvikt (g/mol) 185.24
PubChem CID 4645033
Formel vikt 185.25
Procent renhet 97%