Läs mer
(3-tien-2-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10614595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10614595 1 g 1g
10387594 250 mg 250mg
10352105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10614595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 103669-00-7
Molekylformel C11H10OS
Molekylvikt (g/mol) 190.26
MDL-nummer MFCD06203108
InChI-nyckel SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
LEDER OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (3-tiofen-2-ylfenyl)metanol
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%