Läs mer
(3-tien-2-ylfenyl)metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749615
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749615 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10587874 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749615 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44513CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 859850-86-5
Molekylformel C11H11NS
Molekylvikt (g/mol) 189.276
MDL-nummer MFCD08435868
InChI-nyckel PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
PubChem CID 18525771
IUPAC-namn (3-tiofen-2-ylfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.28
Procent renhet 97%