Läs mer
3-tien-3-ylanilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10563135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10563135 250 mg 250mg
10225324 1 g 1g
10612875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10563135 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48414CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 161886-96-0
Molekylformel C10H9NS
Molekylvikt (g/mol) 175.25
MDL-nummer MFCD06740169
InChI-nyckel SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
PubChem CID 4130337
LEDER NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thien-3-ylaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-(tiofen-3-yl)anilin
Formel vikt 175.25
Procent renhet 97%