Läs mer
(3-tien-3-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Thien-3-ylphenyl)methanol |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 190.27 |
| Procent renhet | 95% |