Läs mer
(3-tien-3-ylfenyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215324
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173224 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48413DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 138139-99-8
Molekylformel C11H11NS
Molekylvikt (g/mol) 189.276
MDL-nummer MFCD08690276
InChI-nyckel GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-3-yl-benzylamine, 3-3-thienyl phenyl methylamine, 3-thiophen-3-ylphenyl methylamine
PubChem CID 19916941
IUPAC-namn (3-tiofen-3-ylfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CSC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.28
Procent renhet 90%