Läs mer
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Thienylboronic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 127.96 |
| Procent renhet | 97% |