Läs mer
3-tienylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334232
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10334232 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10394322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10011744 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13113CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 27757-86-4
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.178
MDL-nummer MFCD01529872
InChI-nyckel DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC-namn tiofen-3-ylmetanamin
LEDER C1=CSC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thienylmethylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 113.18
Procent renhet 97%