Läs mer
3-tiofen-2-yl-piperazin-1-karboxylsyraetylester, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 85803-50-5 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C11H16N2O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate |
| InChI-nyckel | YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2 |
| IUPAC-namn | etyl-3-tiofen-2-ylpiperazin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.321 |
| Mehr anzeigen |