Läs mer
3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid, Mikromol
Produktkod. 30463973
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463973 4 x 25 mg
30050828 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30463973 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1577.0200254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
CAS 5928-51-8
Analyt- eller komponentnamn 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H8 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Thiophenepropanoic acid, 2-Thiophenepropionic acid (6CI,7CI,8CI), 3-(2-Thienyl)propanoic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propanoic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propionic acid, beta-(2-Thienyl)propionic acid, Eprosartan Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)CCc1cccs1
IUPAC-namn 3-thiophen-2-ylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 156.2
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 156.0245 g/mol