Läs mer
3-Thiopheneacetic acid, 98%
Produktkod. 10216980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10216980 10 g Glasflaska 10g
10246260 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205370100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6964-21-2
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.17
MDL-nummer MFCD00005473
InChI-nyckel RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC-namn 2-tiofen-3-ylättiksyra
LEDER C1=CSC=C1CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiopheneacetic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77°C to 80°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 18, IV, 4066
Formel vikt 142.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Thiopheneacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.