Läs mer
3-Thiopheneacetic acid, 98%
Produktkod. 11493464
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493464 100 g 100g
11473464 5 g 5g
11483464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493464 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10700.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3-tiofenättiksyra användes i enstegs, storlekskontrollsyntes av guldnanopartiklar. Det användes också vid framställning av guldnanopartiklar täckta med 3-tiofenättiksyra (3-TAA) via borhydridreduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-tiofenättiksyra användes i enstegs, storlekskontrollsyntes av guldnanopartiklar. Det användes också vid framställning av guldnanopartiklar täckta med 3-tiofenättiksyra (3-TAA) via borhydridreduktion.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6964-21-2
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.172
MDL-nummer MFCD00005473
InChI-nyckel RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC-namn 2-tiofen-3-ylättiksyra
LEDER C1=CSC=C1CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiopheneacetic acid
Smältpunkt 77°C to 81°C
Kokpunkt 129°C (2.5 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 113622
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.