Läs mer
3-Thiopheneacetonitrile, 98%
Produktkod. 11445173
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445173 25 g 25g
11435173 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12805.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13781-53-8 | C6H5NS | 123.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13781-53-8
Molekylformel C6H5NS
Molekylvikt (g/mol) 123.17
MDL-nummer MFCD00005471
InChI-nyckel GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetonitrile, thiophene-3-acetonitrile, 2-thiophen-3-yl acetonitrile, 3-thienylacetonitrile, 3-cyanomethylthiophene, 3-thiophene acetonitrile, thien-3-ylacetonitrile, 2-3-thienyl acetonitrile, thiophen-3-acetonitrile, 2-3-thienyl ethanenitrile
PubChem CID 83730
IUPAC-namn 2-tiofen-3-ylacetonitril
LEDER N#CCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiopheneacetonitrile
Densitet 1.08
Kokpunkt 240°C to 242°C
Flampunkt 119°C (246°F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 107774
Formel vikt 123.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Thiopheneacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thienylacetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.