Läs mer
3-Thiofenkarboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 498-62-4 |
| Molekylformel | C5H4OS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H |
| LEDER | O=CC1=CSC=C1 |
| IUPAC-namn | Tiofen-3-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.15 |
| Formel vikt | 112 |