Läs mer
3-Thiofenkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30455756
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455756 1 g
1 options
Produktkod. 30455756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3448451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Molekylformel C5H4OS
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
LEDER O=CC1=CSC=C1
IUPAC-namn Tiofen-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 112.15
Formel vikt 112